WHEATON® Probenfläschchen mit Standard-Schraubgewinde
Catalog # WHEAW013637
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Ø×H:22×55 mm
- Kapazität:10,00 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Probenfläschchen mit Standard-Schraubgewinde, 20-400
- VE:1.040
Specifications
About this item
Aus Borosilikatglas Typ I hergestellt.
Kappen sind separat erhältlich.