AuftragsverfolgungKontakt
Boss Head | Avantor
Boss Head
Cross sleeve (2 clamps are required to attach the SilentCrusher M and the vessel holding bracket)
Artikelnr. 431-0043
Boss Head
Artikelnr. 431-0043
Boss Head
Boss Head
Cross sleeve (2 clamps are required to attach the SilentCrusher M and the vessel holding bracket)
Preis
38,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Boss head made of anodised aluminum, used to fix retort clamps to stand rods for perfect vertical alignment.
Suitable for stand rods with up to 13,1 mm maximum diameter.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Cross sleeve (2 clamps are required to attach the SilentCrusher M and the vessel holding bracket)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.