ContactUsLinkComponent
Heptafluorbuttersäureanhydrid ≥99,0% zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Corrosive
Heptafluorbuttersäureanhydrid ≥99,0% zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Catalog # 394912-5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Heptafluorbuttersäureanhydrid ≥99,0% zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Catalog # 394912-5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 mL
  • Seq:
    2210
Specifications
About this item
 :
 :410.06 g/mol
Boiling Pt:108…110 °C (Lit.)
Melting Pt:–43 °C (Lit.)
Density:1,674 g/mL (20 °C) (Lit.)
EINECS:206-410-8
UN:3625
ADR:8,II
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
 :GHS05
CAS Number:336-59-4
Formula:C₈F₁₄O₃
MDL Number:MFCD00000432