AuftragsverfolgungKontakt
Dryplexx® micro Microfleece Jacket | Avantor
Dryplexx® micro Microfleece Jacket
Anbieter:   ENGELHARDT
Dryplexx® micro Microfleece Jacket
Anbieter:  ENGELHARDT
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Textiles dryplexx® micro are incredibly lightweight and warming. The material is wind-repellent and protects against chills and draughts.
  • High collar
  • Two side pockets with a zip
  • Continuous zip
  • All zips have red zip-pullers
  • Machine wash 30 °C
  • Tumble dry at low temperature
The pockets of air that collect in the fleece pile are highly suited to provide insulation, thereby regulating the climate.
Achtung! Bitte beachten: Do not dry clean, bleach or iron.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • ENGE77821
  • ENGE77861
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
  • Allgemeine Anwendungen
  • Allgemeine Anwendungen
  • Riskobereich:
  • Kälte
  • Kälte
  • Geschlecht:
  • Für Herren
  • Für Damen
  • Arm- oder Beinlänge:
  • Lang
  • Lang
  • Verschlussart:
  • Reißverschluss
  • Reißverschluss
  • Stoff:
  • 100% Polyester
  • 100% Polyester
  • Gewicht:
  • 200 g/m²
  • 200 g/m²
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Farbe
    Konfektionsgröße
    Passform
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Schwarz
    L
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ENGE77821
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Riskobereich
    Kälte
    Geschlecht
    Für Herren
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Verschlussart
    Reißverschluss
    Stoff
    100% Polyester
    Gewicht
    200 g/m²
  • Schwarz
    XL
    Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ENGE77861
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Allgemeine Anwendungen
    Riskobereich
    Kälte
    Geschlecht
    Für Damen
    Arm- oder Beinlänge
    Lang
    Verschlussart
    Reißverschluss
    Stoff
    100% Polyester
    Gewicht
    200 g/m²