AuftragsverfolgungKontakt
Cholesterin | Avantor
Cholesterin
Glass bottle, 280 mL
Artikelnr. WAKO413-43995
Marketsource
Anbieter:   Wako
Cholesterin
Artikelnr. WAKO413-43995
Anbieter:  Wako
Marketsource
CAS Nummer:  57-88-5
Cholesterin
Glass bottle, 280 mL
CAS Nummer:  57-88-5
Preis
63,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 280 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • CAS Nummer:57-88-5
  • Formel:C₂₇H₄₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00003646
  • Molekulargewicht:386.66 g/mol
  • Merck-Index:13,02221
  • Siedepunkt:360 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:147…150 °C
  • Dichte:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • EINECS:200-353-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    280 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.