AuftragsverfolgungKontakt
2-Chloroethanol | Avantor
2-Chloroethanol
2-Chloroethanol, Neat, 80.51, 100 mg
Artikelnr. ACSDSB442.100MG
Anbieter:   CPACHEM
2-Chloroethanol
Artikelnr. ACSDSB442.100MG
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  
2-Chloroethanol
2-Chloroethanol, Neat, 80.51, 100 mg
CAS Nummer:  
Preis
73,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Einige Produkte können eingeschränkt sein
Bestimmte Produkte – wie Chemikalien oder medizinische Geräte – erfordern zusätzliche Kontoverifizierungsschritte, um eine Bestellung aufzugeben oder eine spezielle Lizenz oder Kundendokumentation bereitzustellen. Weitere Informationen
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mg
  • Bezeichnung:
    2-Chloroethanol
  • Molekulargewicht (Mw):
    80.51
  • Form:
    Neat
  • Cat. No.:
    ACSDSB442.100MG
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • CAS Nr.:
    107-07-3
  • Shipping conditions:
    20 °C, Air excepted air forbidden
  • Formel:
    C₂H₅ClO
Spezifikationen
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 