ContactUsLinkComponent
2-Methyl-1-Propanol
  ACCUAPP-9-120N-1ML
 :  
2-Methyl-1-Propanol
  ACCUAPP-9-120N-1ML
 :  
  • VE:
    1 mL
  • Seq:
    2070
 :
 :74.12 g/mol
 :65 °C
 :−93,9 °C
 :–93,9 °C
 :52 °F (11 °C) (tcc)
 :Raumtemperatur
 :1230
 :3,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
 :78-83-1
 :(CH₃)₂CHCH₂OH
 :MFCD00004740