Magnetrührer, Hei-PLATE Mix 20 L
HEID506-54100-00
- Genauigkeit:±2%
- Bezeichnung:Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix 20 L
- Seq:01
- Drehzahlbereich:100 - 1400 min⁻¹
- B×T×H:178×305×152 mm
- Max. Rührmenge H₂O:20 L
- Plattengröße:Ø 145 mm
- Plattenmaterial:Kera-Disk®, Keramik-beschichtetes Silumin (Aluminiumlegierung)
- Gewicht:3 kg
- VE:1
Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 20 L ohne Heizfunktion ist ideal für Anwendungen bis 20 L und kann Ihre Lösung in einem Drehzahlbereich von 100 bis 1400 min⁻¹ schonend rühren.
- Speziell für Anwendungen mit thermolabilen Substanzen entwickelt, da dieses Modell keine Heizung besitzt
- Die Rotationsgeschwindigkeit steigt langsam an, bis sie den gewünschten Wert erreicht hat, wodurch Spritzer, ungleichmäßige Starts oder Sprünge des Rührstabs vermieden werden
Die patentierte Kera-Disk™ Platte aus Aluminium mit Keramikbeschichtung ist chemikalienbeständig, kratzfest und hat einen Durchmesser von 145 mm. Diese einzigartige Größe ermöglicht den Einsatz mit viel Zubehör und Proben auf kleinem Raum.
: Eine Silikonschutzhülle zum Schutz vor Spritzern und Tropfwasser kann separat bestellt werden.