- Bezeichnung:Flasche
- Seq:01
- VE:3,78 L
Das alkalische Reinigungsmittel CIP 100 ist ideal für Clean-in-Place- (CIP) und Clean-out-of-Place-Anwendungen (COP).
- Der schwach schäumende, alkalische Reiniger enthält biologisch abbaubare Tenside
- Sehr gut ausspülbar, dringt ein, löst und entfernt ein breites Spektrum an Schmutz mithilfe mehrerer Reinigungsmechanismen
- Zum Nachweis von Reinigungsmittelrückständen stehen sowohl spezifische als auch unspezifische Methoden zur Verfügung
Leistungsstarkes, phosphatfreies, alkalisches Reinigungsmittelsystem für den Einsatz in manuellen, Tauch- und Umlaufsprühgeräten.
Eine proprietäre Mischung aus Kaliumhydroxid, Tensiden, Chelatbildnern und anderen leistungssteigernden Inhaltsstoffen bietet mehrere Reinigungsmechanismen. Das schaumarme Produkt entfernt eine breite Palette von Prozessrückständen, von Fermentationsnebenprodukten bis hin zu Emulsionen und Schmiermitteln auf Silikonbasis.
Es wurde speziell entwickelt, um die einzigartigen Prozessreinigungsanforderungen der Pharma-, Biotechnologie-, Kosmetik-, Nahrungsergänzungsmittel- und anderen Branchen zu erfüllen, die einen wirksamen, validierbaren Reiniger benötigen.