Yttrium Standard Solution, 1000 mg/L Y in Diluted Nitric Acid for ICP-MS
Artikelnr. ACSDM267.2NP.L1
Lieferant: CPACHEM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:2% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Element:Yttrium
- Symbol:Y