ContactUsLinkComponent
Silver Standard Solution, 1000 mg/L Ag in dil. Nitric Acid Standard for ICP-MS
Artikelnr. ACSDM201.2NP.L1
Lieferant:  CPACHEM
CAS-Nummer:  
Silver Standard Solution, 1000 mg/L Ag in dil. Nitric Acid Standard for ICP-MS
Artikelnr. ACSDM201.2NP.L1
Lieferant:  CPACHEM
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Silber
  • Symbol:
    Ag
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Ag 1000 mg/L in diluted nitric acid for ICP/MS.
Shelf life on ship date: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.