AuftragsverfolgungKontakt
pH Buffer | Avantor
pH Buffer
di-Sodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide, 12,0 at 20 °C, 1000 ml, 1 L
Artikelnr. CMPLPH112.1L
pH Buffer
Artikelnr. CMPLPH112.1L
CAS Nummer:  
pH Buffer
di-Sodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide, 12,0 at 20 °C, 1000 ml, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Zertifizierung: ISO 9001.
Achtung! Bitte beachten: Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    di-Sodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide
  • pH Genauigkeit:
    12,0 at 20 °C
  • Endvolumen:
    1000 ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.