AuftragsverfolgungKontakt
1,6-Diaminohexan, Flüssigkeit
1 g
Catalog # CMPLSB29060.1G
Ätzend
Reizend
1,6-Diaminohexan, Flüssigkeit
Catalog # CMPLSB29060.1G
CAS Number:  124-09-4
1,6-Diaminohexan, Flüssigkeit
1 g
CAS Number:  124-09-4
Price
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
 : ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
 : Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.
Synonyme:  1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
  • CAS Nummer:124-09-4
  • Formel:C₆H₁₆N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008243
  • Molekulargewicht:116.21 g/mol
  • Schmelzpunkt:39,..40 °C
  • Dichte:0,84 g/cm³
  • Blitzpunkt:85 °C
  • UN:2280
  • ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 g
Spezifikationen