ContactUsLinkComponent
EPA Method 8082A Surrogate Standard
Artikelnr. EHERA50000424IO
Lieferant:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
EPA Method 8082A Surrogate Standard
Artikelnr. EHERA50000424IO
Lieferant:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 µg/ml in isooctane
  • VE:
    1 mL
  • Bezeichnung:
    EPA method 8082A surrogate standard mixture 424
  • Typ:
    Native/Parent
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Caution: Laboratory use.