AuftragsverfolgungKontakt
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit | Avantor
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Anionic surfactants, a-Ten 02552, 0,05 - 2,00 mg/L MBAS, 25
Artikelnr. WTWA252102
Anbieter:   WTW
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Artikelnr. WTWA252102
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Anionic surfactants, a-Ten 02552, 0,05 - 2,00 mg/L MBAS, 25
CAS Nummer:  
Preis
183,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
a-Ten 02552, anionic surfactants cell test - 25 determinations.
  • Sample volume: 5 ml
  • Cuvette: 16 mm, round
Usable with PhotoLab® 6X00, 7X00, S12 - analogue EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-02, - anal 1 * 25 items.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    25
  • Bezeichnung:
    Anionic surfactants, a-Ten 02552, 0,05 - 2,00 mg/L MBAS
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.