AuftragsverfolgungKontakt
Peroxidase Indicator Reagent | Avantor
Peroxidase Indicator Reagent
Hematology and histology, for in vitro diagnostic use, 10
Artikelnr. 3901-10VL
Peroxidase Indicator Reagent
Artikelnr. 3901-10VL
CAS Nummer:  
Peroxidase Indicator Reagent
Hematology and histology, for in vitro diagnostic use, 10
CAS Nummer:  
Preis
393,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
It contains p-Phenylenediamine diHCL (1 part) and catechol (2 parts). Commonly referred to as Hanker Yates reagent. Kit component in the Sigma Leukocyte peroxidase (myeloperoxidase) Procedure, 390A.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    10
  • Anwendung:
    Hematology and histology, for in vitro diagnostic use
  • Cat. No.:
    3901-10VL
  • Lagertemperatur:
    2...8 °C
  • pH-Bereich:
    7,0 (20 °C)
  • Form:
    Powder
  • Shipping conditions:
    Wet ice
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.