KF Outer Centering Ring with Viton O-Ring, Aluminium
Artikelnr. ILMV760531
Lieferant: Welch by Gardner Denver
Spezifikationen
- Für:Glass-to-metal flange connections
- Bezeichnung:KF outer centering ring with Viton O-ring
- Material:Aluminium
- Environmentally Preferable:
- VE:1