AuftragsverfolgungKontakt
Nickel Standard Solution | Avantor
Nickel Standard Solution
Nickel standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Artikelnr. 713-4089
Anbieter:   WTW
Nickel Standard Solution
Artikelnr. 713-4089
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  
Nickel Standard Solution
Nickel Standard Solution
Nickel standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
58,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Nickel standard solution
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.