AuftragsverfolgungKontakt
Iron Standard Solution | Avantor
Iron Standard Solution
Iron standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Artikelnr. 713-4083
Anbieter:   WTW
Iron Standard Solution
Artikelnr. 713-4083
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  
Iron Standard Solution
Iron Standard Solution
Iron standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
57,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Iron standard solution
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.