AuftragsverfolgungKontakt
Aluminium Standard Solution
Aluminium standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Artikelnr. 713-4072
Anbieter:   WTW
Aluminium Standard Solution
Artikelnr. 713-4072
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  
Aluminium Standard Solution
Aluminium Standard Solution
Aluminium standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
57,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Aluminium standard solution
Spezifikationen