Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
4-Chloro-7-sulphobenzofurazan ammonium salt
4-Chloro-7-sulphobenzofurazan ammonium salt, Pulver
4-Chloro-7-sulphobenzofurazan ammonium salt, Pulver
C1154-100MG
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
4-Chloro-7-sulphobenzofurazan ammonium salt, Pulver
C1154-100MG
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
VE:
100 mg
Seq:
2440
:
:
251.65 g/mol
:
>300 °C
:
M-Clarity™ quality level = MQ200
:
GHS07
:
Room Temperature
:
81377-14-2
:
C₆H₃ClN₂O₄S·NH₃
:
MFCD00038995