Glasstopfen, achteckig
, 24/29, Braunglas
Artikelnr. NEUB1641-92-2429
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Massiver Glasstopfen aus Borosilikatglas 3.3 achteckig.
- Achtseitig
- Durchmesser: 60 mm
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- NS:24/29
- Typ:Braunglas
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.