Octadecyl derivatized silica 15-40 μm mean particle size, average diameter 60 Å, Supelco®
Artikelnr. H8261-100G
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 g
- Seq:3401
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:GHS07
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:66369-14-0
MDL-Nummer:MFCD00166485