ProfiLine OEM Wägezelle
Catalog # SARBWZA224-N
Supplier: Sartorius Balances
Specifications
- Modell:WZA224-N
- Kommunikationsschnittstelle:RS232C, Software-/Hardware-Handshake; Keine Systemstromversorgung über RS232-Anschluss
- Spannung:100 - 240 V
- Abmessungen:68×200×92 mm
- Operating temperature range:10…30 °C
- Stabilisierungszeit:0,6 s
- VE:1
- Ablesbarkeit:0,1 mg
- Wägebereich:220 g
- Reproduzierbarkeit:≤±0,1 mg
- Linearitätsabweichung:≤±0,2 mg
Specifications
About this item
Die WZA-N-Serie ist der Nachfolger der bewährten WZA-Reihe. Der Schwerpunkt dieser Serie liegt auf Wägeauflösungen von nur 0,1 mg und Kapazitäten von bis zu 8200 g.
- Ein monolithisches Wägesystem im IP 44-Edelstahlgehäuse
- Elektronikbox aus Aluminium, alle Anschlüsse an der Vorderseite
- Wägesystem mit Kraftkompensationstechnologie und einer Auflösung von 0,1 mg
- Exzellente Wägetechnik gepaart mit einfacher Adaption
- Verstellbarer Lastaufnehmer mit Überlastschutz, optionale Abhebesicherung
- Möglichkeit zur Unterflurwägung
- LEDs zur Steuerung von Strom und Datenübertragung
- Schnelles Aufwärmen durch Trennung von Wägesystem und Elektronik
- RS232C-Schnittstelle zur Konfiguration und Datenübertragung
Optionale PC-Software oder ein Display zur Verwaltung von Wägedaten und Konfiguration. Display kann im Betrieb ein- und ausgesteckt werden.