- Messbereich:–30...+70 °C
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:Unlimited cloud storage
- Schnittstelle:
- Schutzart:IP 65
- Bezeichnung:Einweg GSM-Datenlogger, tempmate.®-Cloud interface
- B×T×H:23×64×103 mm
- Environmentally Preferable:
- Gewicht:130 g
- Genauigkeit:±0,3 °C (–10...+45 °C) , ±0,5 °C (other)
- VE:1
Einweg-GSM-Datenlogger zur Echtzeitmessung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht. GSM-Tracking und LTE 4G-Konnektivität für intelligente Logistik weltweit.
- Wählen Sie aus 3 verschiedenen Geräten das passende Modell für Ihre Anwendung
- Die einfache Konfiguration bietet die Möglichkeit, bei bis zu 3 Gerätestarts individuelle Berichte für Ihre Transportwege zu erstellen
- Live-Überwachung mit der kostenlosen tempmate.®-Cloud-Plattform für vollständige Transparenz in Ihrer Lieferkette
- Zuverlässige Erfassung extrem hoher und niedriger Temperaturen
- Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht die Auswertung der Daten auch ohne Internetverbindung
- Das LCD-Display bietet jederzeit einen Überblick über den Sendungsstatus für maximale Effizienz Ihrer Überwachung
- 3 verschiedene Stoppmodi können versehentliche und ungeplante Stopps vermeiden
Der tempmate.®-GS2 bietet Ihnen die Möglichkeit, die weltweite Echtzeitüberwachung aller relevanten Daten durchzuführen. Durch die Festlegung individueller Alarmgrenzen werden Sie in Echtzeit gewarnt. Schäden können so eindeutig lokalisiert und identifiziert werden. Durch den kontinuierlichen Einsatz optimieren Sie Transportwege und interne Prozesse. Dank globaler Konnektivität und Cloud-Unterstützung haben Sie jederzeit die Möglichkeit, den Zustand Ihrer Waren zu verfolgen. Alarmmeldungen werden dank der sensiblen Sensoren sofort erkannt und an die tempmate.®-cloud übermittelt. Ein Alarm wird Ihnen umgehend zugesandt. Ob Sie Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit oder Lichteinfall überwachen möchten, unser Dream-Team aus Hardware und Software hält Sie auf dem Laufenden.