- Messbereich:–30...+70 °C (–40...+90 °C with ext. sensor)
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:32000 values
- Schnittstelle:USB
- Schutzart:IP 67
- B×T×H:34×14×80 mm
- Genauigkeit:±0,5 °C (bis –20...+40 °C)
- VE:1
Mehrfach-Temperatur-Datenlogger zur zuverlässigen und kostengünstigen Überwachung der Kühlkette. Zur Temperaturaufzeichnung mit internem oder externem Temperatursensor, Multifunktionsdisplay und automatischer PDF-Berichterstellung.
- Produktbezogene Temperaturüberwachung entlang der gesamten Kühlkette
- Kostengünstig und zuverlässig
- Intelligentes Design, intuitive Bedienung
- Wasserdicht und lebensmittelverträglich
- Kostenlos verfügbare Software zur individuellen Logger-Konfiguration
- Detaillierter Bericht im PDF-Format mit Grafik und Tabelle
- Multifunktionsdisplay mit Batterieanzeige
tempmate.®-M1-Logger sind speziell für die Temperaturüberwachung in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik konzipiert. Als vorprogrammiertes Gerät kann tempmate.®-i1 sofort zur Steuerung Ihrer temperaturempfindlichen Einstellung verwendet werden. Der erstellte PDF-Bericht enthält detaillierte Informationen wie Datenkurve, jede einzelne Messung als Tabelle und statistische Informationen.
Mit der optional kostenlos erhältlichen Software tempbase.®2 können Sie eine individuelle Logger-Konfiguration sicherstellen und auch eine detaillierte Datenanalyse bzw. Datenverwaltung ist möglich. Darüber hinaus ist das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht kennzeichnungspflichtig.