ContactUsLinkComponent
tempmate.®-S2 Einweg-Temperatur- und Feuchtelogger, L1 2 °C, H1 8 °C
tempmate.®-S2 Einweg-Temperatur- und Feuchtelogger, L1 2 °C, H1 8 °C
Catalog # 620-2829
Supplier:  tempmate
undefined
tempmate.®-S2 Einweg-Temperatur- und Feuchtelogger, L1 2 °C, H1 8 °C
Catalog # 620-2829
Supplier:  tempmate
Specifications
  • Messbereich:
    T: –30...+70 °C; RH: 0 - 100 %
  • Auflösung:
    0,1 °C/0,1 RH
  • Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:
    32000 values (T/rH)
  • Schnittstelle:
    USB
  • Schutzart:
    IP 52
  • Bezeichnung:
    Einweg-Datenlogger, Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit, Alarmeinstellung 2...8 °C
  • Seq:
    05
  • B×T×H:
    93×47×8 mm
  • Modell:
    Einweg-Datenlogger, Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit
  • Shelf life:
    2 years
  • Batterien:
    CR2450 Lithium-Metall-Knopfzelle
  • Sensor:
    Umgebungslichtsensor
  • Gewicht:
    30 g
  • Genauigkeit:
    ±0,3 °C (−20...+40 °C) ±0,5 °C (andere)
  • VE:
    20
Specifications
About this item
Vorprogrammiert. Hervorragender Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Logger für die Einmalanwendung, zur verlässlichen Kühlkettenüberwachung. Integrierter USB-Anschluss und integrierte Software zur Erstellung von PDF- und CSV-Dateien.
  • Vorprogrammiert
  • Intelligentes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdichte und lebensmittelechte Verpackung
  • Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
  • Detaillierter PDF- und CSV-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
  • Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
  • Verlängerte Haltbarkeit von zwei Jahren
tempmate.®-S2 Logger sind speziell für die Temperatur und/oder Feuchteüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Dank seiner Vorprogrammierung ist der tempmate.®-S2 sofort für die Überwachung Ihrer temperaturempfindlichen Konsignation einsatzbereit. tempmate.®-S1 Logger ohne speziell für die Temperaturüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Die optionale tempbase.®2 Software für Datenmanagement und Neuprogrammierung steht als kostenloser Download zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht kennzeichnungspflichtig.
Certifications: EN 12830, CE, RoHS.