ContactUsLinkComponent
tempmate® S1 Einweg-Temperatur-Datenlogger, 15 min, L1 8 °C, H1 25 °C, SD 60 min
  IMECS1C15A79100
 :  tempmate
undefined
tempmate® S1 Einweg-Temperatur-Datenlogger, 15 min, L1 8 °C, H1 25 °C, SD 60 min
  IMECS1C15A79100
 :  tempmate
  • Messbereich:
    –30...+70 °C
  • Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:
    16000 values
  • Schnittstelle:
    USB
  • Schutzart:
    IP 67/NEMA 6
  • B×T×H:
    47×83×7 mm
  • Gewicht:
    14,6 g
  • Genauigkeit:
    ±0,5 °C (–20...+40 °C); ±1,0 °C (anderer Bereich)
  • VE:
    20
Vorprogrammiert. Leistungsstarker Temperatur-Datenlogger für die Einmalanwendung zur verlässlichen Kühlkettenüberwachung. Integrierter USB-Anschluss und integrierte Software zur Erstellung von PDF- und CSV-Dateien.
  • Vorprogrammiert
  • Kostengünstig und zuverlässig
  • Intelligentes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdichte und lebensmittelechte Verpackung
  • Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
  • Detaillierter PDF- und CSV-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
  • Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
  • Verlängerte Haltbarkeit von zwei Jahren
tempmate.®-S1 Logger sind speziell für die Temperaturüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Dank seiner Vorprogrammierung ist der tempmate.®-S1 sofort für die Überwachung Ihrer temperaturempfindlichen Konsignation einsatzbereit tempmate.®-S1 Logger ohne speziell für die Temperaturüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Die optionale tempbase.® Software für Datenmanagement und Neuprogrammierung steht als kostenloser Download zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht kennzeichnungspflichtig.
 : EN 12830, CE, RoHS.