ContactUsLinkComponent
Tempmate.® i1 Einwegindikator, 1 bis 40 °C, keine Startverzögerung, keine Alarmverzögerung
Tempmate.® i1 Einwegindikator, 1 bis 40 °C, keine Startverzögerung, keine Alarmverzögerung
Catalog # IMECI1CS400
Supplier:  tempmate
undefined
Tempmate.® i1 Einwegindikator, 1 bis 40 °C, keine Startverzögerung, keine Alarmverzögerung
Catalog # IMECI1CS400
Supplier:  tempmate
Specifications
  • Messbereich:
    –20...+50 °C
  • Schutzart:
    IP 67/NEMA 6
  • B×T×H:
    33×50×5 mm
  • Gewicht:
    10 g
  • Genauigkeit:
    ±0,5 °C
  • VE:
    40
Specifications
About this item
Einweg-Temperaturindikator zur zuverlässigen und kostengünstigen Überwachung der Kühlkette.
  • Produktbezogene Temperaturüberwachung entlang der gesamten Kühlkette
  • Kostengünstig und zuverlässig
  • Intelligentes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdicht und lebensmittelverträglich
  • Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
  • Lagerzeit vier Jahre
  • Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
tempmate.®-i1-Indikatoren sind speziell für die Temperaturüberwachung in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik konzipiert. Als vorprogrammiertes Gerät kann tempmate.®-i1 sofort zur Steuerung Ihrer temperaturempfindlichen Einstellung verwendet werden. Im Vergleich zu chemischen Indikatoren geben Ihnen die 3 LED auf der Vorderseite des elektronischen Indikators eine schnelle und klare Rückmeldung über Ihren Warenzustand.
Certifications: MSDS, CE.