tempmate® B5 Temperaturdatenlogger (Kalibriert)
Catalog # IMEC100551
Supplier: tempmate
Specifications
- Messbereich:15...140 °C
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:8192 measured values with 8 bits (4096 RH) or 4096 measured values for 11 bit
- Schnittstelle:USB
- Schutzart:IP 55– spritzwassergeschützt
- Gewicht:4 g
- Genauigkeit:±0,2 °C von 110...140 °C; ±0,5 °C bei 80...140 °C;±1 °C bei 15...80 °C
- VE:1
Specifications
About this item
Ultrarobuster Mini-Logger in der Größe einer Knopfzelle zur Aufzeichnung von Temperaturmessungen mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu fünf Jahren.
- Ultrakompakt
- Drei-Punkt-Kalibrierzertifikat inbegriffen
- Ultraleichtes Gewicht (4 g)
- Kalibrierzertifikate optional erhältlich
- Spritzwassergeschützt
- Kosteneffizient und zuverlässig
Temperaturdatenlogger der tempmate.®-B-Serie sind ideal, wenn Ihre Waren über einen längeren Zeitraum transportiert und gelagert werden und Sie sicherstellen müssen, dass die Qualität nicht beeinträchtigt wird. Die ultrakompakten Abmessungen, das superleichte Gewicht und der günstige Preis machen unsere tempmate.®-B-Serie weltweit zur ersten Wahl. Bei der tempmate.®-B-Serie handelt es sich um unabhängige Mehrzweck-Temperaturdatenlogger mit der Fähigkeit, bis zu 8.000 Datenpunkte aufzuzeichnen. Je nach gewähltem Modell messen sie Werte von –40 bis +140 °C. Maße: Ø17×6 mm.
Certifications: ATEX, EN 12830 Konformität: CE, Drei-Punkt-Kalibrierzertifikat.
Accessories information: IMECSL50-ACC01: Material 316 Edelstahl. Schutz bis 10 bar oder 100 m Tauchtiefe. Reaktionszeit in Wasser 73 s (61% Schrittgröße); 142 s (10% bis 90% Schrittgröße); Reaktionszeit in Luft 373 s (61% Schrittgröße); 717 s (10% bis 90% Schrittgröße). O-Ring Silikon BS115. IMECSL50-IFC-USB: USB-Kommunikationsschnittstelle zum Anschluss aller tempmate.®-B Logger an einen Computer. Sie benötigen wahrscheinlich nur eine Schnittstelle, auch wenn Sie mehrere Datenlogger haben. IMECTEMPIT-PRO4-D: Die TempIT-PRO-Software enthält alle Funktionen der TempIT-LITE-Software, verfügt jedoch über den Vorteil einiger zusätzlicher Funktionen. TempIT-PRO ist als Einzelmaschinenlizenz erhältlich oder kann mit einem USB-Stick geliefert werden, der die PRO-Funktionen freischaltet, wenn der Schlüssel im USB-Steckplatz des Computers steckt. Die Datentabelle wird auf der rechten Seite der historischen Hauptspur in einem skalierbaren Fenster angezeigt, das verschoben werden kann, um die Tabelle bei Bedarf auszublenden. Wenn ein Punkt in der Datentabelle ausgewählt wird, wird ebenfalls an der entsprechenden Stelle ein Cursor zum Diagramm hinzugefügt. Daten können problemlos im comma separated value-Format (CSV) exportiert werden.