Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Sodium hydroxide
Natriumhydroxid 5% (w/v) in wässriger Lösung
Natriumhydroxid 5% (w/v) in wässriger Lösung
35604.AP
:
Thermo Fisher Scientific
:
Natriumhydroxid 5% (w/v) in wässriger Lösung
35604.AP
:
Thermo Fisher Scientific
:
Packung:
Kunststoffflasche
VE:
500 mL
Seq:
2725
:
:
40 g/mol
:
Raumtemperatur
:
215-185-5
:
1824
:
8,II
:
GHS05
:
1310-73-2
:
NaOH
:
MFCD00003548