ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 1.2 mol/l (1.2 N) in wässriger Lösung
  5329.6025
 :  
undefined
Natriumhydroxid 1.2 mol/l (1.2 N) in wässriger Lösung
  5329.6025
 :  
  • Packung:
    Kunststofftrommel
  • VE:
    25 L
  • Seq:
    5327
  • Titer:
    1.185 - 1.215 mol/l
  • NIST rückführbar:
    Bestätigt
 :
 :40 g/mol
 :1,04 g/cm³ (25 °C)
 :Raumtemperatur
 :215-185-5
 :1824
 :8,II
 :GHS05
 :1310-73-2
 :NaOH
 :MFCD00003548