AuftragsverfolgungKontakt
Dimethyldisulfid | Avantor
Dimethyldisulfid
Glasflasche, 1 mL
Artikelnr. EHERCA12726480
Entzündlich
Giftig
Umwelt
Anbieter:   EHRENSTORFER
Dimethyldisulfid
Artikelnr. EHERCA12726480
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  624-92-0
Dimethyldisulfid
Glasflasche, 1 mL
CAS Nummer:  624-92-0
Preis
74,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
  • CAS Nummer:624-92-0
  • Formel:C₂H₆S₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008561
  • Molekulargewicht:94.2 g/mol
  • Siedepunkt:110 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–98 °C
  • Dichte:1,06 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:16 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-871-0
  • UN:2381
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL