ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, 2-Hexanone
  47733-U
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, 2-Hexanone
  47733-U
 :  Merck
 :  
  • VE:
    1
  • Normen:
    Analytical standard
  • CAS Nr.:
    591-78-6
  • Bezeichnung:
    2-Hexanone
  • Lagerbedingungen:
    2...30 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H226 - H336 - H361f - H372
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00009482
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Butyl methyl ketone
  • Melting point:
    –57 °C (lit.)
  • Formel:
    CH₃(CH₂)₃COCH₃
  • Molecular weight:
    100,16
  • Dichte:
    0,812 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Flammpunkt:
    23 °C
  • Siedepunkt:
    127 °C (lit.)
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07
 : P202 - P210 - P233 - P240 - P241 - P308 + P313