Organischer Referenzstandard, Benzylalkohol 2.000 µg/ml in Dichlormethan, Supelco®
47509-U
: Merck
:
- VE:1
- CAS Nr.:100-51-6
- Bezeichnung:Benzylalkohol 2.000 µg/ml in Dichlormethan
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
- Formel:C₇H₈O
- Bezeichnung:Benzyl alcohol