Ultracool Umlaufkühler, UC 2
LAUDL003510
: LAUDA
- Temperaturbereich:−10...+35 °C
- Gewicht:93 kg
- Kapazität:12 L
- Bezeichnung:Ultracool UC 2 Umlaufkühler
- B×T×H:510×680×1042 mm
- Pump flow rate:68 L/min
- Stromzufuhr:230 V, 50 Hz
- Pump pressure:5,5 bar
- Refrigerant:R-410A (GWP 2088); 0,670 kg; 1,4 t CO₂-eq
- VE:1
- Temp.-Konst.:±0,5 K
Ultracool Umlaufkühler temperieren präzise in einem erweiterten Arbeitstemperaturbereich von -10 bis 35 °C und einer Temperaturstabilität von ±0,5 K.
- Hocheffizienter Industrieumlaufkühler
- Grafik LCD mit Menüführung im Klartext
- Bedienung über Webserver möglich
- Elektronische 2-Punkt Temperaturregelung
- Industrielle Blockpumpe mit hohem Druck und hoher Förderleistung
- Wassereintritt- und -austrittsanschlüsse aus Edelstahl
- Integrierter Wasserfilter, Verflüssigerkühlung Luft
- Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
Die Schutzklasse IP 54 ermöglicht die Installation im Außenbereich, eine serienmäßige Lüftersteuerung ermöglicht den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu −15 °C und reduziert die Geräuschbelastung. Die Umlaufkühler verfügen serienmäßig über eine Ethernet-Schnittstelle und lassen sich dank zahlreicher Optionen wie drehzahlgeregelte Pumpen oder Durchflussmesser an jede kundenspezifische Anforderung anpassen.
: Erfüllung der Energieeffizienz-Vorgaben der EcoDesign Richtlinie 2009/125/EC.
: Verstärkte Pumpe inbegriffen.
:
: