ContactUsLinkComponent
Dehydrated Culture Media, Columbia Agar Base
Artikelnr. LIOF6100135
Lieferant:  LIOFILCHEM
CAS-Nummer:  
Dehydrated Culture Media, Columbia Agar Base
Artikelnr. LIOF6100135
Lieferant:  LIOFILCHEM
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    5 kg
  • Bezeichnung:
    Columbia agar base
  • Lagertemperatur:
    10...30 °C
  • Inkubation:
    36 ±1 °C for 18 - 48 hours at 5 - 10% CO₂
  • pH:
    7,3 (±0,2) at 25 °C
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Columbia agar base, enriched with sterile sheep blood (5%), is suitable for isolation and growth of fastidious microorganisms such as streptococci, staphylococci, pneumococci and listeriae from clinical samples.