ContactUsLinkComponent
Trinocular Metallurgical Microscope, 500X, B-510MET
Artikelnr. OPTKB-510MET
Lieferant:  OPTIKA
Trinocular Metallurgical Microscope, 500X, B-510MET
Artikelnr. OPTKB-510MET
Lieferant:  OPTIKA
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    500×
  • Auflösung:
    2 µm
  • Bezeichnung:
    Trinocular metallurgical microscope
  • Einstellbarer Augenabstand:
    Adjustable between 50 and 75 mm
  • B×T×H:
    270×550×505 mm
  • Beobachtungsmethode:
    Hellfeld, einfache Polarisation
  • Okulare:
    WF 10×/22 mm mit Dioptrienausgleich und Gummiaugenmuschel
  • Fokussiersystem:
    Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment
  • Kopf:
    30° geneigt, 360° drehbar
  • Objektivrevolver:
    5 Positionen, nach innen geneigt
  • Tisch:
    Double layer rackless mechanical stage, 233×147 mm, 78×54 mm X - Y range.
  • Beleuchtung:
    X-LED8 with white 8 W LED (6,300 K)
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Advanced routine laboratory microscope with IOS W-PLAN MET objectives and metallurgical attachment with the exclusive X-LED3 lighting source for incident illumination only. The NCG (no cover glass) objectives are especially designed for microscopy use without a cover slip ideal for metallographic samples and other opaque specimens.
Objectives (strain-free):
IOS W-PLAN MET 5X/0,12
IOS W-PLAN MET 10X/0,25
IOS W-PLAN MET 20X/0,40
IOS W-PLAN MET 50X/0,75
All with anti-fungus treatment