Gesichtsschild Plus
Gesichtsschild Plus
Catalog # PRTWPW96CLR
Supplier: Portwest
Jump to:
Product Details & Documents
Dieser Gesichtsschutz schützt vor geschmolzenen Metallspritzern und heißen Festkörperspritzern.
- Gesichtsschutz aus klarem Polycarbonat mit Aluminiumkante
- Schützt vor Stößen, Metallspritzer und heißen festen Projektionen
- Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum
- Drehrad zur Größenverstellung
- Einfacher und sicherer Visierwechsel
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
Hervorragender frontaler und seitlicher Gesichtsschutz. Ratscheneinstellung für einen bequemen Sitz. Ersatzvisier erhältlich (PW99).
Certifications: ANSI/ISEA Z87 +.
Specifications
- Bezeichnung:Gesichtsschild Plus