AuftragsverfolgungKontakt
Aneroid barometer | Avantor
Aneroid barometer
Aneriod barometer, 720 - 800 mm Hg; 960 - 1060 hPa
Artikelnr. 765-1090
Marketsource
Anbieter:   MOLLER THERM
Aneroid barometer
Artikelnr. 765-1090
Anbieter:  MOLLER THERM
Marketsource
Aneroid barometer
Aneroid barometer
Aneriod barometer, 720 - 800 mm Hg; 960 - 1060 hPa
Preis
137,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Golden scale. Wooden plate Ø: 150 mm.
  • Scale Ø: 100 mm
  • Range: 720 to 800 mm Hg; 960 to 1060 hPa
  • Division: 1 mm Hg for 1 hPa
Spezifikationen
  • Messbereich:
    720 - 800 mm Hg; 960 - 1060 hPa
  • Bezeichnung:
    Aneriod barometer