Essigsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Artikelnr. 38050-1EA
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Ampulle
- VE:1
- Seq:0001
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Factor:0.998 - 1.002
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:60.05 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-580-7
ADR:8,III
:GHS05
CAS-Nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-Nummer:MFCD00036152