2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid
Artikelnr. ROTH5028.1
Lieferant: Roth Carl
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
- Seq:3047
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:505.7 g/mol
Schmelzpunkt:227…229 °C
EINECS:205-676-2
:GHS08
Lagertemperatur:Kühlschrank
CAS-Nummer:146-68-9
Formel:C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MDL-Nummer:MFCD00011961