Natriumhydroxid 0.714 mol/l (0.714 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Catalog # 30028.400
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Cubitainer
- VE:10 L
- Seq:5214
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20 °C; realer Wert 0,2% Genauigkeit):0,7125 - 0,7155 mol/l
- NIST rückführbar:Bestätigt
Specification Test Results
About this item
:
:40 g/mol
Density:1,030 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548