Dibenzyldiselenid
Glass bottle for solids, 5 g
Catalog # MOLEM54807763
Marketsource
Supplier: Molekula
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1482-82-2
- Formel:C₁₄H₁₄Se₂
- MDL-Nummer:MFCD00004767
- Molekulargewicht:340.19 g/mol
- Schmelzpunkt:91…94 °C
- Dichte:1,67 g/cm³ (25 °C)
- UN:3283
- ADR:6.1,III
- :Dichte: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g