AuftragsverfolgungKontakt
Tricin | Avantor
Tricin
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Artikelnr. MOLEM13970514
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Tricin
Artikelnr. MOLEM13970514
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  5704-04-1
Tricin
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  5704-04-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • CAS Nummer:5704-04-1
  • Formel:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00004277
  • Molekulargewicht:179.17 g/mol
  • Merck-Index:13,09724
  • Schmelzpunkt:187 °C
  • Dichte:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:227-193-6
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g