Essigsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1.0 M CH3COOH (1N) volumetrische Lösung, Fluka™
38051-1EA
:
- Packung:Ampulle
- VE:1
- Seq:0001
- Factor:0.998 - 1.002
:
:60.05 g/mol
:117…118 °C
:4 °C
:19.9 %(V)
:Raumtemperatur
:200-580-7
:2789
:8,II
:GHS05
:GHS02
:64-19-7
:H₃CCOOH
:MFCD00036152