Neutralrot
Glass bottle, 500 mL
Artikelnr. CTEH64065/5
Marketsource
Anbieter: CLIN TECH
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
- CAS Nummer:553-24-2
- Formel:C₁₅H₁₇ClN₄
- MDL-Nummer:MFCD00012651
- Molekulargewicht:288.78 g/mol
- Merck-Index:12,06571
- Schmelzpunkt:290 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-035-8
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle
- VE:500 mL
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.