Nucleosil 120 C6H5, HPLC-Säule
Catalog # MAISN27.P0.S2504
Supplier: DR MAISCH
Specifications
- Ø int.:4 mm
- Partikelgröße:7 µm
- Porengröße:120 Å
- Bezeichnung:Vorgepackte Nucleosil 120 C6H5, Säule (Phenyl)
- Länge:250 mm
- Surface area:200 m²/g
- Kohlenstoffbelastung:6,5%
- Packungsmaterial:Nucleosil 120 C6H5 (Phenyl)
- VE:1