- Kapazität:140 kg
- Bezeichnung:Servierwagen in ERGO-Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden, Bordmaß 800×500 mm
- B×T×H:1035×595×1270 mm
- VE:1
- Böden:3 shelves
- Gewicht:22,45 kg
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigter Servierwagen in robuster, selbst tragender und hygienischer Ausführung. Rundrohrrahmen mit fest verschweißten, tiefgezogenen Rändern mit Profilkanten, schalldämmender Auskleidung, hygienisch gefaltet und nach innen gefaltet, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Oberboden serienmäßig mit Verstärkungsbalken, bestehend aus zwei Längs- und einer Diagonalstrebe, die vollständig miteinander verschweißt sind.
- Mit Ergo - Griff
- Nutzlast: 140 kg
- Regalhöhe: 278 mm
- Edelstahl
Beidseitig in den Rohrrahmen integrierte Schubstangen erleichtern das Manövrieren. Optimiertes Handling durch ergonomisches Design einer Schubstange bis zu einer Höhe von 1265 mm. Als Kollisionsschutz dienen vier Abweisrollen aus Polyethylen, die sowohl den Wagen rundherum als auch die Gebäudewände vor Beschädigungen schützen. Wagen fahrbar auf vier Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller, Ø 125 mm, mit Bolzenbefestigung.
Der Hupfer Servierwagen SW 10×6/3 ERGO wird betriebsfertig in geschweißter Ausführung geliefert und bietet eine ergonomisch optimierte Schubstange, deren Gesamthöhe dem Benutzer einen horizontalen und vertikalen Zugriff ermöglicht und eine vergleichsweise ermüdungsfreie Handhabung gewährleistet. Darüber hinaus verfügt das Modell im Vergleich über die höchste nutzbare Höhe zwischen den Regalen. Die glatt gefalzten Flanschhüllen ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Bildung von Schmutzecken.