Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/l NH4 in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Catalog # ACCUICNH410X1
Supplier: AccuStandard
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:H₂O
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Ammonium-Standardlösung